Merck
Toutes les photos(8)
Principaux documents
RDYFCON05
Millipore
Connecteurs femelle pour poche ReadyStream®
Adapters for ReadyStream® Bag – Tube connection
Synonyme(s) :
Adaptateur de tuyau, Connecteur de tuyau
About This Item
Code UNSPSC :
13102014
Nomenclature NACRES :
NB.51
Matériaux
PEEK
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Conditionnement
pkg of 5 connector
Application(s)
food and beverages
Description générale
Le connecteur femelle autoclavable pour poche ReadyStream® permet de raccorder la sortie de la poche ReadyStream® à des tuyaux de 6,4 mm de diamètre (par exemple, réf. RDYTUB08). De cette façon, le système ReadyStream® peut être raccordé à un flacon de laboratoire GL45 standard dans lequel le milieu peut être versé. À partir de ce flacon, qui sert de réservoir de milieu, un dilueur connecté peut prélever le milieu et le distribuer à l'échantillon.
Pour garantir la propreté des opérations, cette référence contient également des bouchons pour chaque connecteur ; les raccords peuvent donc être scellés, si nécessaire.
Informations légales
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany