Merck
Toutes les photos(8)
Principaux documents
RDYTBCON05
Millipore
Paire de connecteurs rapides pour tuyaux, mâle et femelle
Adapters for bottle – dilutor quick connection. To be used in ReadyStream® workflow.
Synonyme(s) :
Adaptateur pour tuyau, Connecteur de tuyau
About This Item
Code UNSPSC :
13102028
Nomenclature NACRES :
NA.85
Matériaux
polysulfone (PSU)
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Conditionnement
pkg of 5 pair Of connectors
Application(s)
food and beverages
Description générale
Les connecteurs pour tuyaux autoclavables ReadyStream® permettent de connecter et de déconnecter rapidement deux tuyaux reliés à un dilueur et à un flacon de laboratoire GL45 standard qui sert de réservoir de milieu. Ainsi, le système ReadyStream® permet de remplir le flacon à un emplacement différent de celui du dilueur, offrant ainsi une plus souplesse d'utilisation. Ensuite, après la déconnexion rapide du système ReadyStream® et une fois le flacon plein transporté à l'intérieur du laboratoire jusqu'au lieu de distribution, le flacon peut être connecté rapidement au dilueur. Cette configuration permet par ailleurs de remplir un deuxième flacon de laboratoire GL45 pendant que le premier est connecté à un dilueur, afin d'effectuer les activités en parallèle et d'améliorer l'efficacité des procédures de travail.
Pour garantir la propreté des opérations, cette référence contient également des bouchons pour chaque connecteur, de sorte que les connecteurs peuvent être scellés si nécessaire.
Informations légales
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany