Principaux documents
MXSMPCA48
Millipore
Gélose pour dénombrement (méthode PCA)
Plate Count Agar, for aerobic bacteria, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Synonyme(s) :
Cassettes préremplies Milliflex® pour milieu
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
International standards
Niveau de qualité
Stérilité
aseptically filled
Forme
plate (pre-poured agar)
Durée de conservation
9 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
Fabricant/nom de marque
Milliflex Oasis®
Couleur
clear light amberslightly opalescent
Entrée
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.0±0.2 (25.0 °C)
Adéquation
suitable for (suitable for solid cultivation)
aerobic bacteria
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with Milliflex Oasis® (System)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La cassette Milliflex® est un milieu gélosé prêt à l'emploi qui s'utilise avec le système Milliflex® ou Milliflex Oasis® pour la réalisation de tests de biocharge fiables, rapides et pratiques. Les cassettes préremplies de gélose contribuent à rationaliser votre procédure de contrôle de contamination microbienne en élevant le niveau d'assurance qualité et en évitant les risques de contamination exogène. Chaque boîte est formée d'un ensemble de 3 pièces contenant environ 10 ml de milieu. La gélose pour dénombrement sur plaque permet de dénombrer, par comptage sur boîte, les germes présents dans l'eau et d'autres substances revêtant une importance sanitaire, le lait et les produits laitiers ou les aliments. Ce milieu contient un hydrolysat pancréatique de caséine qui apporte les acides aminés, l'azote, le carbone, les vitamines et les minéraux nécessaires à la croissance des organismes. L'extrait de levures est surtout une source de vitamines du groupe B. Le dextrose est le sucre fermentescible qui apporte l'énergie nécessaire à la croissance des bactéries.
Application
La cassette Milliflex® préremplie de gélose pour dénombrement sur plaque est utilisée pour les tests de biocharge et les analyses microbiologiques classiques de l'eau, des eaux usées et des produits laitiers. Elle est très utilisée dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique et brassicole.
Caractéristiques
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (méthodes normalisées pour l'analyse de l'eau et des eaux usées), Pharmacopée américaine
Milieu de culture
Dénombrement sur plaque
Remarque sur l'analyse
Micro-organismes ciblés : micro-organismes aérobies totaux
Informations légales
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable