Key Documents
MSSBNFX40
Millipore
Plaque à 96 puits Multiscreen®, fond plein
flat bottom black polystyrene plate, non-sterile, pkg of 40 plates
Synonyme(s) :
Plaque à 96 puits MultiScreen®
About This Item
Code UNSPSC :
41122102
Nomenclature NACRES :
NB.15
Matériaux
flat bottom black polystyrene plate
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
MultiScreen®
Conditionnement
pkg of 40 plates
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Description générale
Les microplaques en polystyrène MultiScreen® 96 puits répondent aux dimensions standards de l'industrie pour une utilisation dans les plateformes d'essais biochimiques courantes, y compris la manipulation automatisée des liquides, les lecteurs de microplaques et d'autres dispositifs compatibles avec les microplaques. Les microplaques en polystyrène sont appropriées pour une variété d'essais biochimiques en plus de la préparation et du stockage des échantillons.
Forme physique
Code couleur : noir
Autres remarques
Compatible avec l'automatisation : oui
Informations légales
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany