MPHL02GH2
Durapore® 0,45 µm, Capsule Millipak®
sterile, Millipak® 20
Synonyme(s) :
Unité de filtration stérile Millipak-20, 0,45 µm, 1/4", HB/HB avec cloche
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Niveau de qualité
Stérilité
irradiated
sterile
Gamme de produits
Millipak® 20
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipak®
Paramètres
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
10 L process volume
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
6.4 L/min flow rate at 2.45 bar (ΔP)
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
Surface de filtration
100 cm2
Diam. du raccord d'entrée
1/4 in.
Diam. du raccord de sortie
1/4 in.
Impuretés
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤1 mg/device
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm
Point de bulle
≥1790 mbar (26 psig), air with water at 23 °C
Raccords
inlet hose barb
outlet hose barb (with bell)
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet with filling bell)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Conditionnement
Autres remarques
- Rétention des organismes : Micro-organismes
- Mode d′action : Filtration (exclusion stérique)
- Application : Bioprocédés
- Usage prévu : Réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
- Instructions d′utilisation : Se reporter aux instructions de mouillage des unités de filtration figurant dans le mode d'emploi des membranes Durapore®.
- Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec
- Conditions d′élimination : Jeter les déchets conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
3 cycles d'autoclave de 90 min à 123 °C ; non stérilisable à la vapeur en ligne