MABT94
Anti-Myomesin-2 Antibody, clone 3B9.3
clone 3B9.3, from mouse
Synonyme(s) :
Myomesin-2, 165 kDa connectin-associated protein, 165 kDa titin-associated protein, M-protein, Myomesin family member 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B9.3, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aλ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYOM2(9172)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected Myomesin-2 in human skeletal muscle tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité