MABT545
Anti-Lamin A and C Antibody, clone 2F4.1
clone 2F4.1, from mouse
Synonyme(s) :
LMNA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F4.1, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Lamin A and C in WI-38 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable