MABT207
Anti-Integrin αV (ITGAV/CD51) Antibody
mouse monoclonal, 272-17E6
Synonyme(s) :
Integrin alpha-V, Vitronectin receptor subunit alpha, CD51, Integrin alpha-V heavy chain, Integrin alpha-V light chain, Intergrin av
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Integrin alpha-V Antibody, clone 272-17E6 (Azide free), clone 272-17E6, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
272-17E6, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGAV(3685)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected Integrin alpha-V in HeLa cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
HeLa cells
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable