MABT201
Anti-Integrin alpha5 (Preservative Free) Antibody, clone SNAKA51
clone SNAKA51, from mouse, purified by using protein G
Synonyme(s) :
Integrin alpha-5, CD49 antigen-like family member E, Fibronectin receptor subunit alpha, Integrin alpha-F, VLA-5, CD49
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SNAKA51, monoclonal
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Technique(s)
activity assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2α
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGAV(3685)
Description générale
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot of this antibody detected Integin alpha 5 in Primary human foreskin fibroblasts (hFF) (Clark, K., et al. (2005). J Cell Sci. 118(Pt 2):291-300.; Valdembri, D., et al. (2009). PLoS Biol. 7(1):e25.).
Cell Structure
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Integrin alpha5 in 0.5X10^6 HeLa cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cells
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable