MABT166
Anti-Tom20/Tomm20 Antibody, clone 2F8.1
clone 2F8.1, from mouse
Synonyme(s) :
Mitochondrial import receptor subunit TOM20 homolog, Mitochondrial 20 kDa outer membrane protein, Outer mitochondrial membrane receptor Tom20, TOM20, TOMM20
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F8.1, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TOMM20(9804)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Tom20/Tomm20 in 200 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable