MABT1558
Anti-Utrophin Antibody, clone MANCHO3 (8A4)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MANCHO3 (8A4), monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 394.47 kDa
observed mol wt ~400 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
canine
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UTRN(7402)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Utrophin in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Utrophin in NIH3T3 cell lysate.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Utrophin in Immunofluorescence applications (McMorran, B.J., et al. (2016). Glycobiology. 26(10):1120-1132).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Utrophin in Immunohistochemistry applications (Nguyen T.M. et al. (1991). J Cell Biol. 115(6):1695-700).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Utrophin in Western Blotting applications (Morris, G.E., et al. (1998). Biochemistry. 37(31):11117-27; Nguyen T.M. et al. (1991). J Cell Biol. 115(6):1695-700; Lien, C.F., et al. (2012). J Biol Chem. 287(49):41374-85; Ghosh, T., et al. (2015). PLoS One;10(7):e0134809; Lindsay, A., et al. (2019). FEBS J.;286(13):2562-2576).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable