MABS1989
Anti-Osteocalcin Antibody, clone 4C5
clone 4C5, from mouse
Synonyme(s) :
Bone Gla protein, BGP, Gamma-carboxyglutamic acid-containing protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4C5, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
dot blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BGLAP(632)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques