MABS1132
Anti-CDKL5 Antibody, clone 8F3.1
clone 8F3.1, from mouse
Synonyme(s) :
Cyclin-dependent kinase-like 5, Serine/threonine-protein kinase 9
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8F3.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cdkl5(382253)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CDKL5 in 10 µg of mouse cerebellum tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable