MABN2629
Anti-Poly-Neu5Ac Antibody, clone 12E3
Synonyme(s) :
N-Acetylneuraminic acid, NANA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
12E3, monoclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
-10 to -25°C
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in one day old Mouse brain tissue extract.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Poly-Neu5Ac in one day old Mouse brain tissue extract.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Poly-Neu5Ac in Flow Cytometry applications (Davies, L.R.L., et al. (2012). J Biol Chem. 287(34):28917-31).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Neu5Ac in Western Blotting applications (Yabe, U., et al. (2003). J Biol Chem. 278(16):13875-80; Naito-Matsui, Y., et al. (2017). J Biol Chem. 292(7):2557-2570).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Neu5Ac in Immunoprecipitation applications (Yabe, U., et al. (2003). J Biol Chem. 278(16):13875-80).
ELISA Analysis: A representative lot detected Neu5Ac in ELISA applications (Sato, C., et al. (1995). J Biol Chem. 270(32):18923-8).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable