MAB3418B
Anti-MAP2 Antibody, clone AP20, Biotin Conjugated
clone AP20, from mouse, biotin conjugate
Synonyme(s) :
Microtubule-associated protein 2, MAP-2, MAP2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AP20, monoclonal
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (immunogen homology), mouse (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
chicken ... Map2(424001)
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756) , Map2(281294)
rat ... Map2(25595)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected MAP2 in rat cortex tissue.
Description de la cible
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable