MABF854
Anti-S100A9 Antibody, clone 6B4
clone 6B4, from mouse
Synonyme(s) :
Protein S100-A9, Calgranulin-B, Calprotectin L1H subunit, Leukocyte L1 complex heavy chain, Migration inhibitory factor-related protein 14, MRP-14, p14, S100 calcium-binding protein A9, S100A9
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6B4, monoclonal
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
mouse
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... S100A9(6280)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
ELISA Analysis: A representative lot detected recombinant human S100A9 (rhS100A9) by direct/non-sandwich ELISA, but not rhS100A8 & rhS100A12 or recombinant murine S100A8 & S100A9 (Dr Philippe Tessier, Laval University, Quebec, CA).
ELISA Analysis: A representative lot detected recombinant human S100A9 (rhS100A9) as well as endogenous S100A9 in purified human calprotectin (S100A8/S100A9 dimer) by sandwich ELISA, but not rhS100A8 or rhS100A12 (Dr Philippe Tessier, Laval University, Quebec, CA).
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected S100A9 in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable