LX0020
Lactic Acid
85%, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Synonyme(s) :
2-Hydroxypropionic Acid
About This Item
Produits recommandés
product name
Lactic Acid 85%, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Agence
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
85.0-90.0% (lactic acid)
Impuretés
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.002% Sulfate (SO4)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤5 ppm Iron (Fe)
Résidus de calcination
≤0.02%
Couleur
APHA: ≤50
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Chloride (Cl): 0.001% max
Color (APHA): 50 max
Form: Liquid
Heavy metals (as Pb): 5ppm max
Iron (Fe): 5ppm max
Residue after ignition: 0.02% max
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Sulfate (SO4): 0.002% max
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1