LSKNS0500
Neutralization Solution, 0.5 L
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 500 mL
Fabricant/nom de marque
Montage®
Technique(s)
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
All
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process