LSKMAGN01
PureProteome NHS FlexiBind Magnetic Beads Kit
NHS FlexiBind beads are suitable for Immunoprecipitations, purifying nucleic acids, isolating cells and organelles, performing protein-protein interaction studies and many other applications.
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
kit of 0.5 mL beads
Fabricant/nom de marque
PureProteome
Technique(s)
protein purification: suitable
Taille des particules
10 μm
Capacité
>17 μmol/mL, settled beads binding capacity (NHS)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
All
Composants
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C