Principaux documents
KG-1L-BK
Millipore
Anticorps anti-C (clone MS-24), pour fabrication ultérieure d'autres produits (FFMU)
Anti-C from the clone MS-24, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
Synonyme(s) :
Anti-C (clone MS-24), FFMU
About This Item
Code UNSPSC :
41116102
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
MS-24, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pack of 1 L
Concentration
3-12 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Surnageant de culture cellulaire standardisé et concentré, non diafiltré, avec tamponnage minimal du pH ; produit destiné à la formulation de réactifs ou de dispositifs de groupage sanguin anti-C.
Tout comme la plupart des anticorps polyclonaux anti-C, il réagit plus faiblement avec le type R<sub>2</sub>R<sub>Z</sub>, particulièrement rare, qu'avec d'autres génotypes C positifs. MS-24 agglutine les globules rouges Cx et Cw.
Contient 0,1 % (p/v) d'azoture de sodium. Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de filtration.
Autorisé par la FDA américaine en vertu d'un accord de fabrication partagé.
Application
Anticorps intermédiaire destiné à la fabrication d'autres substances.
Fabrication d'un produit ou d'un dispositif de groupage sanguin in vitro.
Informations légales
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Réactif partiellement transformé destiné uniquement à la fabrication ultérieure de produits non injectables. L'absence totale d'antigènes viraux n'a pas été déterminée. Aucun étalon d'activité américain. Ne pas utiliser en cas de turbidité. Contient 0,1 %<nbsp/>(p/v) d'azoture de sodium.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable