Principaux documents
JH-10L-BK
Millipore
Anticorps anti-A (clone BIRMA-1), FFMU
Anti-A from the clone BIRMA-1, Murine IgM, Intermediate for further manufacturing use
Synonyme(s) :
Anti-A (clone BIRMA-1), FFMU
About This Item
Code UNSPSC :
41116102
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
BIRMA-1, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pack of 10 L
Concentration
1-11 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Surnageant de culture cellulaire standardisé et concentré qui a été diafiltré avec une solution saline tamponnée au phosphate.
Pour la formulation de réactifs ou de dispositifs de groupage sanguin anti-A ou anti-A-B.
L'anticorps issu de BIRMA-1 réagit fortement avec toutes les formes communes de l'antigène A, y compris A2B. Lorsqu'il est utilisé aux concentrations appropriées, il agglutine la plupart des exemples d'A<sub>x</sub>. Il présente l'avantage de ne pas agglutiner les globules rouges catégorisés comme présentant le phénomène B(A), ni d'agglutiner les globules rouges non modifiés ou les globules rouges du groupe B ou O traités par voie enzymatique. Il s'agit d'une matière première qui a fait ses preuves pour la fabrication de réactifs anti-A.
Contient 0,1 % (p/v) d'azoture de sodium. Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de filtration.
Autorisé par la FDA américaine en vertu d'un accord de fabrication partagée.
Application
Anticorps intermédiaire pour une utilisation ultérieure en fabrication.
Fabrication d'un produit ou d'un dispositif de groupage sanguin in vitro.
Informations légales
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Réactif partiellement traité pour la fabrication ultérieure de produits non injectables uniquement. L'absence totale d'antigènes viraux n'a pas été déterminée. Aucun étalon d'activité américain. Ne pas utiliser en cas de turbidité. Contient 0,1 % (p/v) d'azoture de sodium.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable