HIFN-130K-PMX9
MILLIPLEX® Human Interferon Panel 9-Plex Premix
Synonyme(s) :
Human Cytokine Panel
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
-1 kit -96 wells
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
Paramètres
-25 μL sample volume (per well)
Méthode de détection
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Research category: Inflammation & Immunology
Research sub-category:
- Inflammation & Autoimmune Mechanisms
- Inflammation
Spécificité
Application
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable