Key Documents
MCYTMAG-70K-PX32
Millipore
Panel de cytokines/chimiokines de souris MILLIPLEX® avec billes magnétiques - 32 plex prémixés - Essai multiplex d'immunologie
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
Synonyme(s) :
Luminex® Mouse cytokine immunoassay, Millipore Mouse cytokine immunoassay, Mouse cytokine Multiplex Assay
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.47
Niveau de qualité
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
assay range
accuracy: 85-107%
standard curve range: 3.2-10,000 pg/mL
Technique(s)
multiplexing: suitable
Compatibilité
configured for Premixed
Méthode de détection
fluorometric (Luminex xMAP)
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Le système immunitaire est un réseau complexe et organisé de structures et de processus biologiques qui protège contre les maladies. Par exemple, les cytokines et les chimiokines interviennent dans la médiation des interactions entre les cellules directement, régulant ainsi la réponse des cellules immunitaires cibles. Cette réponse entraîne une inflammation lorsque le système immunitaire tente d'éradiquer les antigènes étrangers et de démarrer le processus de guérison. Le processus inflammatoire joue donc un rôle protecteur crucial dans l'immunité. En outre, la recherche sur les cytokines et les chimiokines est essentielle pour comprendre le système immunitaire et sa réponse à multiples facettes vis-à-vis de la plupart des antigènes, et des états pathologiques tels que les maladies auto-immunes, les réactions allergiques, la septicémie et le cancer.
Afin d'identifier les cytokines spécifiques impliquées dans une réponse immunitaire ou inflammatoire, il peut être nécessaire de cribler des panels de cytokines, ce qui requiert souvent un certain niveau d'automatisation et/ou d'analyse à haut débit. Les billes peuvent faciliter le processus d'automatisation et de criblage à haut débit grâce à certaines fonctionnalités telles que le lavage en autonomie totale. Outre l'automatisation, cette solution présente les avantages suivants :
Plus de flexibilité dans les options de plaque et de laveur de plaque
  • Performances accrues avec les échantillons de sérum/plasma turbides
  • Résultats d'analyse équivalents à ceux obtenus sans billes magnétiques
  • Le lavage automatisé permet d'éviter de nombreux problèmes associés au lavage par filtration sous vide
Le panel de cytokines/chimiokines de souris MILLIPLEX® vous permet de vous concentrer sur le potentiel thérapeutique des cytokines et sur la modulation de l'expression des cytokines. En couplant le panel à la plateforme Luminex® xMAP® basée sur un format avec des billes, vous pouvez profiter d'une vitesse et d'une sensibilité idéales, permettant la détection multiplex quantitative de dizaines d'analytes en simultané, et ainsi améliorer considérablement votre productivité.
Type de panel : cytokines/chimiokines
Spécificité
Réactivité croisée
La réaction croisée entre les anticorps et les autres analytes de ce panel est négligeable ou indétectable.
Application
  • Analytes : éotaxine/CCL11, G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17, IP-10, KC, LIF, LIX, MCP-1, M-CSF, MIG, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, TNF-α, VEGF
  • Type d'échantillon recommandé : plasma, sérum ou surnageant de culture cellulaire
  • Dilution recommandée pour l'échantillon : plasma ou sérum dilué 1:2
  • Durée de l'analyse : pendant une nuit ou une journée. Pour des résultats optimaux, il est recommandé d'incuber les échantillons pendant la nuit.
  • Domaine de recherche : inflammation et immunologie.
Conditionnement
Billes prémélangées pour plus de commodité.
Plaque de 96 puits
Stockage et stabilité
Il est recommandé de conserver les composants du kit entre 2 et 8 °C.
Autres remarques
Sensibilité : se référer au protocole du kit pour connaître la sensibilité vis-à-vis de chaque cytokine.
Informations légales
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Jennifer L Johnson et al.
Neuron, 104(4), 665-679 (2019-10-06)
In humans, disruption of nonsense-mediated decay (NMD) has been associated with neurodevelopmental disorders (NDDs) such as autism spectrum disorder and intellectual disability. However, the mechanism by which deficient NMD leads to neurodevelopmental dysfunction remains unknown, preventing development of targeted therapies.
Montasir Elahi et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 51(4), 1209-1224 (2016-03-01)
Recent epidemiological evidence suggests that diabetes mellitus (DM) is a risk factor for Alzheimer's disease (AD). One of the pathological hallmarks of AD is hyperphosphorylated tau protein, which forms neurofibrillary tangles. Oxidative stress and the activation of inflammatory pathways are
Manju Kumari et al.
The Journal of clinical investigation, 126(8), 2839-2854 (2016-07-12)
The chronic inflammatory state that accompanies obesity is a major contributor to insulin resistance and other dysfunctional adaptations in adipose tissue. Cellular and secreted factors promote the inflammatory milieu of obesity, but the transcriptional pathways that drive these processes are
Anja Fuchs et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 202(10), 3020-3032 (2019-04-17)
The inflammatory response to infection or injury dramatically increases the hematopoietic demand on the bone marrow to replace effector leukocytes consumed in the inflammatory response. In the setting of infection, pathogen-associated molecular patterns induce emergency hematopoiesis, activating hematopoietic stem and
Kae Pusic et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(3), 1153-1166 (2012-12-01)
This study explored the novel use of iron oxide (IO) nanoparticles (<20 nm) as a vaccine delivery platform without additional adjuvants. A recombinant malaria vaccine antigen, the merozoite surface protein 1 (rMSP1), was conjugated to IO nanoparticles (rMSP1-IO). Immunizations in