Key Documents
FCMAB176F
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CD8-FITC Milli-Mark, clone DK25
clone DK25, Milli-Mark®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-CD8 FITC, Clone DK25 Anti-CD8
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.44
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DK25, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD8A(925)
Description générale
La CD8 est une glycoprotéine transmembranaire de 68 kDa liée au disulfure. La molécule CD8 fait office de récepteur pour les molécules du CMH de classe I ; elle peut également jouer le rôle de co-récepteur dans la liaison des ligands du TCR et dans l'activation des lymphocytes T. Sa portion cytoplasmique est associée à la tyrosine kinase p56Ick (Nakuchi, 1997). La CD8 est exprimée par la majorité des thymocytes corticaux et environ 30 % des thymocytes médullaires, ainsi que par les lymphocytes T cytotoxiques/suppresseurs matures et restreints du complexe majeur d'histocompatibilité de classe I. De plus, une partie des lymphocytes T gamma delta et des cellules NK expriment la CD8 (Nakuchi, 1997). Ainsi, la CD8 est exprimée par environ 25 à 35 % des lymphocytes T périphériques, et environ 30 % des cellules NK expriment de faibles niveaux de CD8 (Leong, 1999). La spécificité de l'anticorps anti-CD8 (DK25) est équivalente à celle des anticorps regroupant les CD8 (OKT8 et Leu-2a) (Stein, 1984).
Spécificité
L'anticorps reconnaît l'antigène CD8 humain.
Application
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
L'anticorps anti-CD8-FITC Milli-Mark, clone DK25, permet de détecter le taux de CD8 ; son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en FC.
Sous-domaine de recherche
Immunoglobulines et immunologie
Qualité
Produit évalué par cytométrie en flux à l'aide de lymphocytes humains.
Description de la cible
68 kDa (Nakuchi, 1997)
Forme physique
IgG1k monoclonale de souris purifiée conjuguée à la phycoérythrine (PE) dans un tampon à base de Tris-HCl 0,05 M contenant 1 % de sérum albumine bovine et 0,097 % d'azoture de sodium (pH 7,2)
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
À conserver au réfrigérateur à une température comprise entre 2 et 8 °C et à l'abri de la lumière, en aliquotes non diluées, pendant 6 mois maximum à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lymphocytes humains.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nicole Marzan-Rivera et al.
iScience, 25(8), 104764-104764 (2022-08-20)
The link between CD4+ T and B cells during immune responses to DENV and ZIKV and their roles in cross-protection during heterologous infection is an active area of research. Here we used CD4+ lymphocyte depletions to dissect the impact of
Shu-Qi Zhang et al.
Science translational medicine, 8(341), 341ra77-341ra77 (2016-06-03)
T cells recognize and kill a myriad of pathogen-infected or cancer cells using a diverse set of T cell receptors (TCRs). The affinity of TCR to cognate antigen is of high interest in adoptive T cell transfer immunotherapy and antigen-specific
Kim J Hasenkrug et al.
mBio, 12(4), e0150321-e0150321 (2021-07-28)
Severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) has been associated with T cell lymphopenia, but no causal effect of T cell deficiency on disease severity has been established. To investigate the specific role of T cells in recovery from severe acute respiratory
Articles
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Afficher tout
Protocoles
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.