Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
06-942
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-acétyl-histone H3 (Lys9)
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
H3K9Ac, Histone H3 (acetyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys9)
Informations sur le gène
human ... HIST1H3F(8968)
Description générale
L'histone H3 est l'une des cinq principales protéines de type histone impliquées dans la structure de la chromatine chez les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H3 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes. La queue N-terminale de l'histone H3 dépasse de la structure globulaire centrale du nucléosome et peut subir différentes modifications épigénétiques qui affectent les processus cellulaires. Ces modifications comprennent la fixation covalente de groupements méthyle ou acétyle sur les acides aminés lysine et arginine, et la phosphorylation de la sérine en thréonine.
Spécificité
Cependant, cette séquence peptidique est identique chez un large éventail d'espèces animales et végétales.
Histone H3 acétylée en position 9.
Immunogène
Peptide synthétique conjugué à de la KLH (ARTKQTARK(Ac)STG-C) correspondant aux acides aminés 1 à 12 de l'histone H3 avec Lys9 acétylée.
Épitope : H3K9ac environnante
Application
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine/immunoprécipitation de la chromatine avec séquençage : un lot représentatif a permis l'immunoprécipitation de l'acétyl-histone H3 (Lys9) dans 5 µg de lysat de cellules HeLa.
Analyse par dot blot : une dilution au 1/1 000e d'un lot représentatif a permis de détecter l'acétyl-histone H3 (Lys9) dans un test Absurance de spécificité des anticorps anti-histone H3 (réf. 16-667) et un test Absurance de spécificité des anticorps anti-histone H2A, H2B et H4 (réf. 16-665).
Analyse par cytométrie en flux : 0,25 µg de cet anticorps provenant d'un lot représentatif a permis de détecter l'acétyl-histone H3 (Lys9) dans 1 × 10e6 cellules HEK293.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-acétyl-histone H3 (Lys9) est un anticorps polyclonal de lapin destiné à la détection de l'histone H3 acétylée au niveau de la lysine 9. La spécificité de cet anticorps purifié, également nommé anticorps anti-H3K9Ac, a été confirmée par dot blot, a fait l'objet de publication dans des revues à comité de lecture et a été validée en western blotting, immunoprécipitation de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine avec séquençage et cytométrie en flux.
Sous-domaine de recherche
Histones
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HeLa traitées au butyrate de sodium.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/10 000e de cet anticorps a permis de détecter l'acétyl-histone H3 (Lys9) dans 10 µg de lysat de cellules HeLa traitées au butyrate de sodium.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 17 kDa. Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1003
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium et 30 % de glycérol.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Myc and Miz-1 have coordinate genomic functions including targeting Hox genes in human embryonic stem cells.
Varlakhanova, N; Cotterman, R; Bradnam, K; Korf, I; Knoepfler, PS
Epigenetics & Chromatin null
Distinct patterns of histone methylation and acetylation in human interphase nuclei.
M Skalnikova, E Bartova, V Ulman, P Matula, D Svoboda, A Harnicarova, M Kozubek, S Kozubek
Physiological Research null
N-Myc regulates expression of pluripotency genes in neuroblastoma including lif, klf2, klf4, and lin28b.
Cotterman, R; Knoepfler, PS
Testing null
Crosstalk between site-specific modifications on p53 and histone H3.
Warnock, LJ; Adamson, R; Lynch, CJ; Milner, J
Oncogene null
G9a/GLP histone lysine dimethyltransferase complex activity in the hippocampus and the entorhinal cortex is required for gene activation and silencing during memory consolidation.
Gupta-Agarwal, S; Franklin, AV; Deramus, T; Wheelock, M; Davis, RL; McMahon, LL; Lubin, FD
The Journal of Neuroscience null