AP184A
Donkey Anti-Sheep IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate, Species Adsorbed
0.6 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
donkey
Niveau de qualité
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
sheep
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
0.6 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Application
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Liaison
Forme physique
Reconstitute with sterile distilled water to match the volume indicated on the vial label. Centrifuge product if it is not completely clear after standing for 1-2 hours at room temperature.
Stockage et stabilité
WARNING:
For research use only; not for use as a diagnostic.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3