FCMAB195F
Milli-Mark® Anti-CD41-FITC Antibody, clone 5B12
clone 5B12, Milli-Mark®, from mouse
Synonyme(s) :
Integrin alpha-IIb, Platelet membrane glycoprotein IIb, GPalpha IIb, GPIIb
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5B12, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGA2B(3674)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
TF-1 cells
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable