Key Documents
ABN462
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-récepteur dopaminergique D2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Dopamine D2 Receptor, D2R
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Drd2(13489)
Description générale
Le récepteur dopaminergique D2 est l'un des cinq types de récepteurs (D1 à D5) de la dopamine. L'activité de ce récepteur est médiée par les protéines G, qui inhibent l'adénylyl cyclase. Deux isoformes ont été signalées pour le récepteur dopaminergique D2, l'isoforme 1 et l'isoforme 2, qui sont exprimées dans l'hypophyse et le cerveau ; l'isoforme 1 est exprimée sept fois plus que l'isoforme 2 dans le noyau caudé.
Spécificité
This antibody binds to the cytoplasmic third intracellular loop.
Immunogène
Epitope: cytoplasmic third intracellular loop
Recombinant protein corresponding to the cytoplasmic domain of mouse Dopamine D2 Receptor.
Application
Analyse par immunohistochimie : A representative lot detected Dopamine D2 Receptor in WT mouse striatum tissue (Trifilieff, P., et al. (2013). Molecular Psychiatry.
A representative lot detected Dopamine D2 Receptor in wild-type and not in D2R knockout mouse sriatum tissue (Trifilieff, P., et al. (2011). BioTechniques. 50:111-118).
Anti-Dopamine D2 Receptor Antibody is an antibody against Dopamine D2 Receptor for use in Immunohistochemistry.
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Signalisation du développement
Qualité
A 1:250 dilution of this antibody detected Dopamine D2 Receptor in mouse striatum tissue.
Description de la cible
Poids théorique (calculé) : 50,9 kDa
Forme physique
Affinity
Purified rabbit polyclonal in buffer containing PBS with 0.02% sodium azide.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jérôme Jeanblanc et al.
Brain : a journal of neurology (2024-05-05)
The use of psilocybin to treat alcohol use disorder is very promising, but the mechanisms of action remain poorly understood. We combined behavioral, pharmacological and gene expression analyses to decipher the mechanisms of action of psilocybin, for the first time
Ying Zhu et al.
BioTechniques, 68(3), 122-129 (2019-12-21)
Despite the controversy regarding the existence and physiological relevance of class A G protein-coupled receptor dimerization, there is substantial evidence for functional interactions between the dopamine D2 receptor (D2R) and the adenosine A2A receptor (A2AR). A2AR-D2R complexes have been detected in
Andry Andrianarivelo et al.
Science advances, 7(43), eabg5970-eabg5970 (2021-10-21)
[Figure: see text].
Benjamin Lassus et al.
Scientific reports, 8(1), 17461-17461 (2018-12-01)
Although the prefrontal cortex and basal ganglia are functionally interconnected by parallel loops, cellular substrates underlying their interaction remain poorly understood. One novel approach for addressing this issue is microfluidics, a methodology which recapitulates several intrinsic and synaptic properties of
Ying Zhu et al.
Current protocols in neuroscience, 91(1), e86-e86 (2020-01-17)
Combining immunological and molecular biological methods, the antibody-based proximity ligation assay (PLA) has been used for more than a decade to detect and quantify protein-protein interactions, protein modification, and protein expression in situ, including in brain tissue. However, the transfer