ABN1456
Anti-IAPP
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Amylin, Diabetes associated peptide, DAP, Insulinoma amyloid peptide
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IAPP(3375)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected IAPP in human pancreas tissue.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1