ABN1372
Anti-Potassium Channel KCNQ5 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Potassium voltage-gated channel subfamily KQT member 5, Potassium channel subunit alpha KvLQT5, KQT-like 5, Voltage-gated potassium channel subunit Kv7.5, KCNQ5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
canine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), giant panda (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KCNQ5(56479)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Qualité
Imunnohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Potassium Channel KCNQ5 in human cerebral cortex tissue.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable