Principaux documents
860147P
Avanti
C18:0 GB3 Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
C18:0 GB3 Globoside (Gala1,4Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0))
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C54H101NO18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1052.38
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
Source biologique
synthetic
Essai
>99 (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C54H101NO18/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-42(60)55-37(38(59)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2)36-68-52-48(66)45(63)50(40(34-57)70-52)73-54-49(67)46(64)51(41(35-58)71-54)72-53-47(65)44(62)43(61)39(33-56)69-53/h29,31,37-41,43-54,5
Clé InChI
KWGVNZWSEWAOMI-DHCJWVHISA-N
Application
Lipids research
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable