ABE2860
Anti-KLF4
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Krueppel-like factor 4, Epithelial zinc finger protein EZF, Gut-enriched krueppel-like factor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Klf4(16600)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Chromatin Immunoprecipitation Analysis (ChIP): A representative lot detected KLF4 in Chromatin Immunoprecipitation applications (Edupuganti, R.R., et. al. (2017). Stem Cell Reports. 9(4):1291-1303).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected KLF4 in Western Blotting applications (Chen, X., et. al. (2008). Cell. 133(6):1106-17).
ChIP-seq Analysis: A representative lot detected KLF4 in ChIP-seq applications (Chen, X., et. al. (2008). Cell. 133(6):1106-17).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected KLF4 in lysate from mouse emmbryonic stem cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable