ABE1331
Anti-Zinc finger protein Eos Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Zinc finger protein Eos, Ikaros family zinc finger protein 4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IKZF4(64375)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: 1.0 µg/mL from a representative lot detected Zinc finger protein Eos in HepG2 cells.
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Zinc finger protein Eos in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable