Principaux documents
AB9566-I
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-OTX2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
OTX2, Homeobox protein OTX2, Orthodenticle homolog 2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OTX2(5015)
Description générale
L'homéoprotéine OTX2 (UniProt : P32243 ; Orthodenticle homolog 2) est codée par le gène OTX2, également appelé CPHD6 ou MCOPS5 (Gene ID : 5015), chez l'être humain. La protéine OTX2 est un facteur de transcription à homéodomaine de type "paired" qui régule l'expression de gènes cibles en se fixant sur des régions régulatrices contenant les motifs YTAATNN. Des études réalisées chez la souris révèlent un profil d'expression dépendant du stade de développement. La protéine OTX2 est largement exprimée dans l'épiblaste, mais elle se régionalise progressivement pendant la gastrulation, dans une partie antérieure de l'ectoderme (le neuroectoderme antérieur) qui contient les cellules précurseurs du prosencéphale et du mésencéphale du cerveau embryonnaire. Les cellules précurseurs de l'endoderme viscéral antérieur ne parviennent pas à se transloquer du côté distal vers la région antérieure des embryons au stade prégastrulation chez lesquels le gène Otx2 a été inactivé. L'absence d'endoderme viscéral antérieur entraîne à son tour la perte de la source de signaux morphogénétiques pour l'induction de la différenciation neuronale du neuroectoderme antérieur. De plus, la protéine OTX2 s'avère indispensable dans le mésendoderme antérieur pour l'induction des tissus neuraux antérieurs et la formation de la tête. Selon la littérature, la protéine OTX2 faciliterait la transcription des gènes Dkk1 et Lhx1, et la perte de l'expression de la protéine OTX2 dans le mésendoderme antérieur entraîne une réduction de l'expression des protéines DKK1 et LHX1.
Spécificité
Réactivité attendue avec les deux isoformes épissées, ainsi qu'avec les cinq polymorphes de la protéine OTX2 humaine répertoriées dans UniProt (P32243). La séquence immunogène est conservée à environ 78 % dans la protéine OTX1 ; cet anticorps polyclonal pourrait donc reconnaitre la protéine OTX1. Toutefois, la réactivité croisée avec la protéine OTX1 n'a pas été directement testée ni confirmée. La protéine OTX2 étant exprimée plus tôt que la protéine OTX1, cet anticorps peut servir à identifier la protéine OTX2 au cours du développement.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle correspondant à la région interne de la protéine OTX2 humaine.
Épitope : région interne
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/250e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine OTX2 dans des tissus rétiniens humains.
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules de rétinoblastome humain Y79.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,2 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine OTX2 dans 10 µg de lysat de cellules de rétinoblastome humain Y79.
Description de la cible
Poids observé : ~35 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Melissa K Jones et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 11, 1252547-1252547 (2023-09-11)
Rare DRAM2 coding variants cause retinal dystrophy with early macular involvement via unknown mechanisms. We found that DRAM2 is ubiquitously expressed in the human eye and expression changes were observed in eyes with more common maculopathy such as Age-related Macular