Key Documents
AB947
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-apolipoprotéine E
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
ApoE
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
primate, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Monospécifique de l'apolipoprotéine E par immunoélectrophorèse lors d'un test sur du plasma humain combiné et sur du sérum humain combiné concentré deux fois. Réagit avec les isoformes E2, E3 et E4 de l'Apo E en western blot.
Immunogène
Apolipoprotéine E humaine recombinante.
Application
Domaine de recherche
Métabolisme
Détectez l'apolipoprotéine E à l'aide de cet anticorps anti-apolipoprotéine E dont l'utilisation a été validée en IH et WB.
Sous-domaine de recherche
Métabolisme des lipides et régulation du poids
Western blotting (Schwab, 1996) : Dilution au 1/1 000-1/2000e.
Immunohistochimie (Summers, 1998; Wisniewski & Frangione, 1992; Schwab, 1996).
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Description de la cible
34 kDa
Forme physique
Antisérum de chèvre délipidé, filtré sur un filtre de 0,2 μm. En solution dans une solution saline tamponnée au Tris à pH 7,4, contenant 0,1 % d'azoture de sodium en guise de conservateur.
Produit non purifié
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C pendant 1 an à partir de la date d'expédition. Diviser en aliquotes afin d'éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer un maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu hépatique
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Differential regulation of amyloid-? endocytic trafficking and lysosomal degradation by apolipoprotein E isoforms.
Li, J; Kanekiyo, T; Shinohara, M; Zhang, Y; LaDu, MJ; Xu, H; Bu, G
The Journal of Biological Chemistry null
Ronald D Gorham et al.
Journal of medicinal chemistry, 58(2), 814-826 (2014-12-11)
Compstatin peptides are complement inhibitors that bind and inhibit cleavage of complement C3. Peptide binding is enhanced by hydrophobic interactions; however, poor solubility promotes aggregation in aqueous environments. We have designed new compstatin peptides derived from the W4A9 sequence (Ac-ICVWQDWGAHRCT-NH2
USE OF FUSED CIRCULATIONS TO INVESTIGATE THE ROLE OF APOLIPOPROTEIN E AS AMYLOID CATALYST AND PERIPHERAL SINK IN ALZHEIMER'S DISEASE.
Nilsson, LN; Gografe, S; Costa, DA; Hughes, T; Dressler, D; Potter, H
Technology and innovation null
Observations in APP bitransgenic mice suggest that diffuse and compact plaques form via independent processes in Alzheimer's disease.
Lord, A; Philipson, O; Klingstedt, T; Westermark, G; Hammarstrom, P; Nilsson, KP; Nilsson, LN
The American Journal of Pathology null
The association of hepatitis C virus glycoproteins with apolipoproteins E and B early in assembly is conserved in lipoviral particles.
Boyer, A; Dumans, A; Beaumont, E; Etienne, L; Roingeard, P; Meunier, JC
The Journal of Biological Chemistry null