Principaux documents
AB19015
Sigma-Aldrich
Anti-MMP-2 Antibody, catalytic domain
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Gelatinase A, 72 kDa Type IV Collagenase
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MMP2(4313)
Spécificité
Recognizes rat MMP-2. Ne montre aucune réactivité croisée vis-à-vis des autres membres de la famille MMP. L'anticorps a été généré en utilisant la collagénase de rat de type IV (domaine catalytique) de 72 kDa active exprimée chez E. coli. comme immunogène.
Immunogène
Collagénase de rat de type IV (domaine catalytique) de 72 kDa active exprimée chez E. coli
Épitope : domaine catalytique
Application
&
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Sous-domaine de recherche
MMP et TIMP
Western blotting :
The low protein levels produced in cell culture (pg/mL) are often below the threshold of detection by standard Western Blotting. The enzyme can be concentrated from culture media by gelatin-agarose affinity chromatography (Goldberg, 1992) or immunoprecipitation. This can prevent appearance of a spurious band of antibody binding in the vicinity of 68 kDa displayed by some concentrated media.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1048
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée. Liquid in PBS, containing 0.05% sodium azide.
Stockage et stabilité
Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum en aliquotes non diluées.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jennifer A Kwan et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 18(6), 690-692 (2004-02-10)
Matrix metalloproteinases (MMPs) are traditionally known for their role in extracellular matrix remodeling. Increasing evidence reveals several alternative substrates and novel biological roles for these proteases. Recent evidence showed the intracellular localization of MMP-2 within cardiac myocytes, colocalized with troponin
John R Barbour et al.
The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 132(4), 788-795 (2006-09-27)
An important component of matrix remodeling during thoracic aortic aneurysm progression is the balance between matrix metalloproteinases and their endogenous inhibitors (tissue inhibitors of metalloproteinases). However, whether and to what degree matrix metalloproteinase/tissue inhibitor of metalloproteinases profiles change over time
Vascular cell adhesion molecule 1 (VCAM-1) activation of endothelial cell matrix metalloproteinases: role of reactive oxygen species.
Deem, TL; Cook-Mills, JM
Blood null
Yu-Mei Xue et al.
Molecular medicine reports, 17(2), 3425-3431 (2017-12-20)
Atrial fibrosis is the fundamental characteristic of the structural pathology associated with atrial fibrillation (AF). Inflammation can contribute to atrial fibrosis, engendering AF. The present study aimed to investigate the role of macrophage migration inhibitory factor (MIF), a pleiotropic cytokine
Hsien-Feng Liao et al.
PloS one, 12(9), e0185021-e0185021 (2017-09-26)
Chemotherapy insensitivity continues to pose significant challenges for treating non-small cell lung cancer (NSCLC). The purposes of this study were to investigate whether 3,6-dimethoxy-1,4,5,8-phenanthrenetetraone (NCKU-21) has potential activity to induce effective toxicological effects in different ethnic NSCLC cell lines, A549