Principaux documents
AB15328
Sigma-Aldrich
Anti-OLIG2 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
product name
Anticorps anti-Olig2, Chemicon®, from rabbit
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OLIG2(10215)
Spécificité
Marqueur des oligodendrocytes Olig2. En western blotting, l'anticorps reconnaît une bande d'environ 32 kDa dans des extraits cérébraux de rat.
Immunogène
Peptide synthétique de rat.
Application
Cet anticorps anti-Olig2 a été validé pour une utilisation en WB pour la détection de Olig2.
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Forme physique
En solution dans du PBS contenant 0,1 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
Conserver à une température comprise entre 2 et 8 °C en aliquotes non diluées pendant 6 mois maximum à compter de la date de réception.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
K Blake Chancellor et al.
Acta neuropathologica, 142(2), 295-321 (2021-05-22)
Chronic traumatic encephalopathy (CTE) is a progressive tauopathy found in contact sport athletes, military veterans, and others exposed to repetitive head impacts. White matter rarefaction and axonal loss have been reported in CTE but have not been characterized on a
Xiaoyang Wang et al.
Journal of child neurology, 24(9), 1171-1178 (2009-09-12)
Preterm infants exposed to inflammation are at increased risk of white matter injury and/or cerebral palsy. To investigate the effect of chronic inflammation on the developing white matter, we administered low-dose lipopolysaccharide once a day from postnatal days 3 to
A Comprehensive Profile of ChIP-Seq-Based Olig2 Target Genes in Motor Neuron Progenitor Cells Suggests the Possible Involvement of Olig2 in the Pathogenesis of Amyotrophic Lateral Sclerosis.
Satoh, J; Asahina, N; Kitano, S; Kino, Y
Journal of Central Nervous System Disease null
Embryonic stem cell-based mapping of developmental transcriptional programs.
Mazzoni, EO; Mahony, S; Iacovino, M; Morrison, CA; Mountoufaris, G; Closser, M; Whyte et al.
Nature Methods null
Ana Bernal-Chico et al.
Glia, 63(1), 163-176 (2014-08-19)
The endocannabinoids 2-araquidonoylglycerol (2-AG) and anandamide (AEA) are bioactive lipids crucially involved in the regulation of brain function in basal and pathological conditions. Blockade of endocannabinoid metabolism has emerged as a promising therapeutic strategy for inflammatory diseases of the central