Principaux documents
8.53105
Sigma-Aldrich
Boc-D-Asp(OBzl)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-D-Asp(OBzl)-OH, N-α-t.-Boc-D-aspartic acid β-benzyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H21NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C16H21NO6/c1-16(2,3)23-15(21)17-12(14(19)20)9-13(18)22-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)/t12-/m1/s1
Clé InChI
SOHLZANWVLCPHK-GFCCVEGCSA-N
Description générale
Standard building block for introduction of D-aspartic acid amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-13-0051
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in AcOH): -9.5 - -7.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable