8.52165
Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH
≥98.5% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH, N-α-Fmoc-N G-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-D-arginine
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥85.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.5% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N=C(NCCC[C@@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)O)N)c1c(c2c(c(c1C)C)OC(C2)(C)C)C
InChI
1S/C34H40N4O7S/c1-19-20(2)30(21(3)26-17-34(4,5)45-29(19)26)46(42,43)38-32(35)36-16-10-15-28(31(39)40)37-33(41)44-18-27-24-13-8-6-11-22(24)23-12-7-9-14-25(23)27/h6-9,11-14,27-28H,10,15-18H2,1-5H3,(H,37,41)(H,39,40)(H3,35,36,38)/t28-/m1/s1
Clé InChI
HNICLNKVURBTKV-MUUNZHRXSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable