Principaux documents
375705
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
95%
Synonyme(s) :
2-Amino-6-(trifluoromethyl)toluene
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(CF3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Pf
38-42 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3
Clé InChI
TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline belongs to the trifluoromethylbenzene series.
Improved synthesis of 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline has been reported.
Application
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline may be used in chemical synthesis.
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline may be used in the synthesis of an analgesic compound, flunixin, via reaction with 2-chloronicotinate in ethylene glycol.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
205.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96.1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Improved Process for the Preparation of 2 Methyl-3-trifluoromethylaniline: A Versatile Intermediate for Flunixin Synthesis.
Jaouhari R and Quinn P.
ChemInform, 26(3) (1995)