Principaux documents
8.41502
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylmaleic anhydride
for synthesis
Synonyme(s) :
2,3-Dimethylmaleic anhydride, 3,4-Dimethyl-2,5-furandione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
212-165-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
Pf
96 °C
Densité
1.107 g/cm3 at 100 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H6O3/c1-3-4(2)6(8)9-5(3)7/h1-2H3
Clé InChI
MFGALGYVFGDXIX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 92 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable