Key Documents
8.41268
Sigma-Aldrich
Trimethoxyvinylsilane
for synthesis
Synonyme(s) :
Trimethoxyvinylsilane, Vinyltrimethoxysilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H12O3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
220-449-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
88 hPa ( 55 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
235 °C
Puissance
7120 mg/kg LD50, oral (Rat)
3259 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.1 % (v/v)
Point d'ébullition
123 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 22 °C
Densité
0.97 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H12O3Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H,1H2,2-4H3
Clé InChI
NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.973
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup