Key Documents
175587
Sigma-Aldrich
Tris(2-methoxyethoxy)(vinyl)silane
98%
Synonyme(s) :
Vinyltris(2-methoxyethoxy)silane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3OCH2CH2O)3SiCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.39
Numéro Beilstein :
1795316
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.43 (lit.)
Point d'ébullition
136.2 °C/5.5 mmHg (lit.)
Densité
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COCCO[Si](OCCOC)(OCCOC)C=C
InChI
1S/C11H24O6Si/c1-5-18(15-9-6-12-2,16-10-7-13-3)17-11-8-14-4/h5H,1,6-11H2,2-4H3
Clé InChI
WOXXJEVNDJOOLV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup