Principaux documents
8.40018
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylethylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N-Dimethylethylamine, Ethyldimethylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
209-940-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
527 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
190 °C
Puissance
606 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.9-11.2 % (v/v)
pH
12.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
36.5 °C/1013 hPa
Pf
-140 °C
Température de transition
flash point -45.5 °C
Densité
0.675 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(CC)(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4-5(2)3/h4H2,1-3H3
Clé InChI
DAZXVJBJRMWXJP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.673 - 0.676
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-28 °C - closed cup