652571
N,N-Dimethylethylamine
≥99%
Synonyme(s) :
N-Ethyldimethylamine, DMEA
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
8.09 psi ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.372 (lit.)
Point d'ébullition
36-38 °C (lit.)
Pf
−140 °C (lit.)
Densité
0.675 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CCN(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4-5(2)3/h4H2,1-3H3
Clé InChI
DAZXVJBJRMWXJP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-28 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles