Key Documents
8.22267
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylpyridine
for synthesis
Synonyme(s) :
2,4,6-Trimethylpyridine, sym.-Collidine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3C5H2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
203-613-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
170-172 °C/1013 hPa
Pf
-43 °C
Température de transition
flash point 55 °C
Solubilité
35 g/L
Densité
0.914 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.915
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup