Key Documents
8.22170
Sigma-Aldrich
Trichlorooctadecylsilane
for synthesis
Synonyme(s) :
Trichlorooctadecylsilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H37Cl3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
203-930-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Point d'ébullition
223 °C/13 hPa
Température de transition
flash point 89 °C
Densité
0.98 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C18H37Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3
Clé InChI
PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.978 - 0.985
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
404.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
207 °C - closed cup