Key Documents
8.21821
Sigma-Aldrich
Isophthaldialdehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
Isophthaldialdehyde, 1,3-Benzenedicarbaldehyde, Isophthalaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,3-(CHO)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
210-935-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.5% (GC)
Forme
powder
Pf
85-90 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-6H
Clé InChI
IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 85 °C
Melting range (upper value): ≤ 89 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable