Principaux documents
8.20966
Sigma-Aldrich
n-Pentyl nitrite
for synthesis
Synonyme(s) :
n-Pentyl nitrite, n-Amyl nitrite, Nitrous acid n-pentyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4ONO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
207-332-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
65 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
205 °C
Point d'ébullition
104 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point -40 °C
Densité
0.88 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h2-5H2,1H3
Clé InChI
CSDTZUBPSYWZDX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.879 - 0.883
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
32.0 °F
Point d'éclair (°C)
0 °C