Key Documents
8.20465
Sigma-Aldrich
Dihexylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
Dihexylamine
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5NH(CH2)5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
205-588-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.05 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
250 °C
Puissance
42 mg/kg LD50, oral (Rat)
<160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.7-5.9 % (v/v)
pH
9.9 (25 °C, 0.3 g/L in H2O)
Point d'ébullition
236 °C/1013 mbar
Pf
3 °C
Température de transition
flash point 103 °C
Densité
0.79 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H27N/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h13H,3-12H2,1-2H3
Clé InChI
PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.786 - 0.787
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup